12-500
HeLa + EGF Stimulated Cell Lysate in Mg2+ Lysis Buffer
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Description générale
Description de la lignée cellulaire
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)