Principaux documents
12-379
Sigma-Aldrich
Acetyl-Histone H4 Peptide
Lys5/8/12/16, biotin conjugate
50 μG
297,00 €
297,00 €
Date d'expédition estimée le03 mars 2025Détails
Changer de vue
50 μG
297,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
297,00 €
Date d'expédition estimée le03 mars 2025Détails
Nom du produit
Peptide acétyl-histone H4 (Lys5, 8, 12, 16), conjugué à la biotine, Acetyl-Histone H4 (Lys5, 8, 12, 16) Peptide, biotin conjugate primarily used in Immunoprecipitation and Affinity Precipitation Assays.
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
affinity precipitation assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Description générale
Peptide synthétique contenant les acides aminés 1-18 de l'histone H4 suivis d'un agent de couplage GSGS et d'une lysine biotinylée (biotine SGRGACKGGACKGLGAC-KGGAACKRHGSGSK).
Qualité
Produit évalué régulièrement dans un essai sur les kinases utilisant la MAPKAP Kinase 2, active (réf. 14-216 et 14-337) pour phosphoryler le peptide substrat.
Forme physique
Poudre lyophilisée
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Screening, identification, and characterization of mechanistically diverse inhibitors of the Mycobacterium tuberculosis enzyme, pantothenate kinase (CoaA).
Janani Venkatraman,Jyothi Bhat,Suresh M Solapure,Jatheendranath Sandesh,Debasmita Sarkar et al.
Journal of Biomolecular Screening null