Principaux documents
12-334
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Chicken IgY, bridging Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Chicken IgG
250 μG
191,00 €
191,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 μG
191,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.47
191,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
chicken
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Application
Rabbit anti-Chicken IgY Antibody, bridging is an antibody against Chicken IgY for use in IP & WB.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
Qualité
Routinely evaluated in a western blot.
Forme physique
0.01M sodium phosphate, pH 7.4, 0.14M sodium chloride
Stockage et stabilité
2 years at -20°C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable