12-330
Casein Kinase 2 Substrate Peptide
Casein Kinase 2 Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays, liquid
About This Item
Produits recommandés
product name
Casein Kinase 2 Substrate Peptide, Casein Kinase 2 Substrate Peptide primarily used in Kinase Assays.
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (kinase)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Informations sur le gène
human ... CSNK2B(1460)
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Qualité
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable