1.19995
PharmPrep® P 100 RP-18e, 10µm
59,00 €
Date d'expédition estimée le23 juin 2025Détails
About This Item
59,00 €
Date d'expédition estimée le23 juin 2025Détails
Produits recommandés
Niveau de qualité
Matériaux
spherical silica gel
Paramètres
≤40 bar max. pressure
Dimension de pores
10 nm mean pore size
Application(s)
plasma purification
Technique de séparation
reversed phase
Température de stockage
2-30°C
Remarque sur l'analyse
Purity (Al): ≤ 50 ppm
Purity (Fe): ≤ 25 ppm
Purity (Na): ≤ 25 ppm
Extractable matter: ≤ 0.10 %
Specific surface area (BET): 320 - 400 m²/g
Pore volume: 0.8 - 0.9 ml/g
Pressure: ≤ 40 bar
Theoretical Plates (N/m) (Toluene): ≥ 20000
Separation factor (Phenol/Pyridine): 1.8 - 3.0
Capacity factor (3-Nitroacetanilid): 2.9 - 3.9
Particle Size (d10): 5.0 - 8.0 µm
Particle Size (d50): 9.0 - 14.0 µm
Particle Size (d90): 13.0 - 21.0 µm
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable