1.18461
Nickel Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Synonyme(s) :
Nickel Visual Test Kit Refills
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
refill
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
nickel
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kits 1.14783 and 1.14420 for the colometric evaluation of nickel.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system, Thyroid
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
48.2 °F
Point d'éclair (°C)
9 °C