Principaux documents
1.14782
Supelco
Zinc Test Refill pack
for use with MQUANT®
Synonyme(s) :
Zinc Visual Test Kit Refills
120 TESTS
150,00 €
150,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
120 TESTS
150,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
150,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Caractéristiques
refill
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
zinc
Compatibilité
for use with MQUANT®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
This refill pack contains all the reagents for the MQuant® test kits 1.14780 and 1.14412 for the colorimetric evaluation of zinc. When the reagents of the MQuant® test are used up, the kit can be replenished by ordering the appropriate refill pack. Refill packs are available for a range of MQuant® test kits, making it a particularly economical and ecological system.
Method
In sulfuric solution zinc ions react with thiocyanate ions and brilliant green to form a blue-green complex. The zinc concentration is measured semiquantitatively by visual colorimetric evaluation.
Remarque sur l'analyse
Application testconforms
Informations légales
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1A
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3