1.18326
Chlorine Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Synonyme(s) :
Chlorine Visual Test Kit Refills
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
refill
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
chlorine
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
This refill pack contains all reagents for the MQuant® test kit 1.14826 for the colometric evaluation of chlorine.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Protocoles
Preparation of a standard solution for total chlorine.
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
Contenu apparenté
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine