Principaux documents
1.17157
Millipore
Préleveur d'air pour le contrôle microbiologique à distance MAS-100 Iso MH®
Pre-assembled for four heads with USB, digital I/O and Ethernet interfaces
1 UNIT
39 360,00 €
39 360,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 UNIT
39 360,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103403
Nomenclature NACRES :
NA.74
39 360,00 €
Date d'expédition estimée le16 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
aluminum hardware
Agence
according to ISO 14698
Caractéristiques
installed ( )
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
MAS-100 Iso MH®
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with 90 mm Petri dishes
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Le module de commande MAS-100 ISO MH® à 4 têtes est conçu pour contrôler la contamination microbienne de l′air des isolateurs et des RABS, mais il peut également servir de point d′échantillonnage fixe dans les salles propres. Comme tous les autres préleveurs d′air, le MAS-100 repose sur le principe d′impaction d′Andersen. Le module de commande, comportant les pièces mobiles et électroniques, peut être placé en dehors de la zone critique, tandis que la tête d′échantillonnage unique pour boîtes de Petri standard de 90 à 100 mm collecte les échantillons dans la zone de confinement. Les tubes peuvent avoir une longueur maximale de 10 m et 50 m lorsqu′ils sont utilisés respectivement avec et sans décontamination par VPH. Le système innovant à deux vannes permet d′intégrer les têtes d′échantillonnage dans le processus de décontamination par VPH. Chaque module est doté d′une pompe à air et d′une pompe de stérilisation qui fonctionnent de façon autonome.
L′étalonnage entièrement automatique de l′appareil garantit un maximum d′efficacité et d′exactitude. Le système mesure le débit d′air et le régule à une valeur constante de 100 litres/min. À ± 2,5 %, l′exactitude du débit d′air de ces systèmes est la plus élevée, comparativement à d'autres appareils qui peuvent aller jusqu'à ± 10 %. Les appareils sont conçus et fabriqués conformément aux consignes GAMP 5 et sont validés de manière indépendante conformément à l′ISO 14698-1 ; leur grande efficacité physique permet d′obtenir une D50 inférieure à 1,1 μm et un excellent résultat au test d′efficacité biologique. Les valeurs d′efficacité et de D50 sont indépendantes de la longueur des tubes et sont comparables à celles des autres membres de la gamme de produits MAS.
Cette version comporte quatre vannes pour quatre têtes d′échantillonnage et des interfaces RS232, USB et E/S numériques pour la communication. Si une autre interface de communication est nécessaire, il est possible d′opter pour le module de commande MAS-100 ISO MH® avec Profibus, 4 têtes et interface Profibus.
Le type de base d′échantillon (version standard ou facile à nettoyer) ainsi que les couvercles perforés peuvent être choisis séparément en fonction de l′emplacement des prélèvements et des procédures de travail.
Application
Le module de commande MAS-100 ISO MH® avec Ethernet et 4 têtes est destiné au contrôle microbiologique des isolateurs et RABS. Les dispositifs de prélèvement d′air pour le contrôle microbiologique sont largement utilisés dans les applications pharmaceutiques.
Composants
Module de commande doté de quatre connexions de vanne (câbles inclus) pour quatre têtes de prélèvement, divers connecteurs Phoenix, un module Ethernet, un câble USB, une E/S numérique, et une clé USB avec l′ensemble des manuels et de la documentation.
Informations légales
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
À utiliser avec
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13