Principaux documents
1.09328
Millipore
Base standard pour tête de prélèvement
stainless steel, for use with MAS-100®
1 PKG
5 110,00 €
5 110,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 PKG
5 110,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NA.74
5 110,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
stainless steel
Agence
non-compendial
Caractéristiques
installed
Conditionnement
pkg of 1 kit
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Température de stockage
no temp limit
Description générale
La base pour tête d′échantillonnage MAS-100 ISO NT® est un accessoire supplémentaire conçu pour être utilisé spécifiquement avec le MAS-100 ISO NT® et le MAS-100 ISO MH®. Elle est compatible avec les couvercles perforés en acier inoxydable. La gamme de produits MAS-100 ISO a été spécialement mise au point pour le contrôle et la mesure de la contamination microbienne dans des emplacements d′échantillonnage fixes dans les salles propres, RABS et isolateurs. La base de la tête d′échantillonnage est fabriquée en acier inoxydable avec des Tri-Clamps et peut être stérilisée au moyen d′une décontamination par voie gazeuse. Les pinces à ressort pour boîtes de Pétri peuvent être ajustées à l′horizontale et à la verticale. Un Tri-Clamp de 21,7 mm de diamètre interne et de 50,5 mm de diamètre externe est utilisé pour connecter le tuyau à la base de la tête d′échantillonnage et à l′appareil. Le joint en silicone sert à étanchéifier les connexions Tri-Clamp sur les appareils de la gamme MAS-100 ISO.
Application
La base pour tête d′échantillonnage MAS-100 ISO NT® en acier inoxydable, avec Tri-Clamp et joint est destinée au contrôle microbiologique de l′air ambiant avec les préleveurs d'air pour le contrôle microbiologique de la gamme MAS-100 ISO dans les isolateurs, RABS et salles propres de haut niveau. Les dispositifs de prélèvement d′air pour le contrôle microbiologique sont largement employés dans les applications pharmaceutiques.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO MH is a registered trademark of MBV AG
MAS-100 ISO NT is a registered trademark of MBV AG