Principaux documents
1.16205
Supelco
Diethanolamine
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Diethanolamine, ß,ß′-Dihydroxydiethylamine, Bis-(ß-hydroxyethyl)-amine
1 L
134,00 €
134,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
134,00 €
About This Item
Formule linéaire :
NH(CH2CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
105.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-868-0
Nomenclature NACRES :
NB.21
134,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent grade
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.01 hPa ( 25 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (GC)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
365-370 °C
Puissance
676 mg/kg LD50, oral (Rat)
8328 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
2.1-10.6 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0001% Heavy metals (as Pb)
≤0.0005% Chloride (Cl)
≤0.002% Sulfate (SO4)
≤0.25% Water (Karl Fischer)
≤0.3% Ethanolamine (GC)
≤0.3% Triethanolamine (GC)
sulfated ash (600 °C)
≤0.005%
pH
11 (20 °C, 53 g/L in H2O)
Viscosité cinématique
357.2 cSt(30 °C)
pb
269-270 °C/1013 hPa
Pf
28 °C
Température de transition
flash point 176 °C
Densité
1.09 g/cm3 at 30 °C (liquid)
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N(CCO)CCO
InChI
1S/C4H11NO2/c6-3-1-5-2-4-7/h5-7H,1-4H2
Clé InChI
ZBCBWPMODOFKDW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Liaison
Discover EMSURE - to be more than sure!
Autres remarques
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney,Liver,Blood
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
280.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
138 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.