1.14962
PipeCheck
About This Item
Produits recommandés
Technique(s)
photometry: suitable
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with Spectroquant®
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Check solutions (4x6 cells) and reference solutions (4 cells ) for checking the volume of pipettes Spectroquant®
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable