Principaux documents
1.14831
Supelco
Silver Test
photometric, 0.25-3.00 mg/L (Ag), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
silver
Plage de mesure
0.25-3.00 mg/L (Ag)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: photometric 0.25 - 3.00 mg/l Ag Spectroquant®
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany