1.14688
Crack Set 10C Pretreatment Kit
sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
172,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
About This Item
172,00 €
Date d'expédition estimée le02 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Crack Set 10C, sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc, Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 digestions of lead, cadmium, iron, copper, nickel, phosphorus (total) and zinc
Analyte(s) spécifique(s)
cadmium, copper, iron, lead, nickel, phosphorus, zinc
Technique(s)
photometry: suitable
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable