Principaux documents
1.14236
Supelco
Spare filters for EXtrelut® NT1 prepacked glass columns
100 UNITS
197,00 €
197,00 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 UNITS
197,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
197,00 €
Date d'expédition estimée le24 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Technique(s)
supported liquid extraction (SLE): suitable
Niveau de qualité
Température de stockage
no temp limit
Informations légales
Extrelut is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Simplify your liquid-liquid extractions with our emulsion-free supported-liquid extraction (SLE) single step solution.