Principaux documents
1.12668
Supelco
HPTLC plates, Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s
pkg of 25 plates, plate L × W 10 cm × 10 cm, glass support
Synonyme(s) :
HPTLC Silica gel 60 DIOL Plates
25 UNITS
467,00 €
467,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 UNITS
467,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
467,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Conditionnement
pkg of 25 plates
Technique(s)
HPTLC: suitable
Épaisseur de la couche
200 μm
Plaque/Plateau, L × l
10 cm × 10 cm
Taille des particules
5-6 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
25 Glass plates 10 x 10 cm
Application
Glass HPTLC Silica gel 60 DIOL F₂₅₄s plates. Silica gel HPTLC plates size 10 x 10 cm, 25 sheets.
Liaison
Replaces: 12668-5; 12668