Documents
1.12211
Sigma-Aldrich
Cobalt powder
99+
Synonyme(s) :
Cobalt powder
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Co
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12141710
Numéro de classement CE :
231-158-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
solid
Puissance
6170 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
1493 °C
Masse volumique apparente
850 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/Co
Clé InChI
GUTLYIVDDKVIGB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Ni (Nickel): ≤ 0.1 %
Particle Size (d50): 1 - 5 µm
Identity (elemental analysis): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4