Principaux documents
1.11787
Supelco
Potassium hydroxide solution
c(KOH) = 2.0 mol/l (2 N) in methanol, ready-to-use volumetric solution for titration in non-aqueous media, Titripur®
2.5 L
113,00 €
113,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
2.5 L
113,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352305
Nomenclature NACRES :
NA.21
113,00 €
Date d'expédition estimée le04 avril 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Nom du produit
Potassium hydroxide solutionin methanol, c(KOH) = 2.0 mol/l (2 N), Titripur®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titripur®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
455 °C (Methanol)
Qualité
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Limite d'explosivité
5.5-44 % (v/v) Methanol)
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
14 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 7 °C
Densité
0.93 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Caractéristiques et avantages
Accreditation:
This volumetric solution is analyzed by our calibration laboratory D-K-15185-01-00 which is accredited according to DIN EN ISO/IEC 17025 for analysis of amount-of-substance concentrations in volumetric solutions by DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - German National Accreditation Body). The accreditation certificate can be found at www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Remarque sur l'analyse
Form liquid
Amount-of-substance concentration 1.990 - 2.010 mol/L
Measurement uncertainty ± 0.006 mol/L
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.
The amount-of-substance concentration of this volumetric solution is traceable to a primary standard reference material (SRM) from the National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 84 potassium hydrogen phthalate) by means of volumetric standard potassium hydrogen phthalate (article number 1.02400), certified reference material according to ISO 17034, analyzed by our accredited calibration laboratory of Merck KGaA, Darmstadt, Germany according to DIN EN ISO/IEC 17025. The uncertainty is expressed as expanded measurement uncertainty with a coverage factor k=2 covering a confidence level of 95%.
Note: The titer is a correction factor to correct for variations of the volumetric solution, the titration equipment, the temperature and other laboratory conditions. For correct titration results it is recommended to determine a titer with the laboratory specific equipment and under laboratory specific conditions directly after opening a new bottle and at regular time intervals.
Informations légales
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
44.6 °F
Point d'éclair (°C)
7 °C
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)