1.09905
Bromide bromate solution
c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®®
About This Item
Produits recommandés
product name
Bromide bromate solution, for 1000 ml, c(Br₂) = 0,05 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Concentration
0.05 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
12.8 (20 °C in H2O)
Densité
1.11 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 1
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)