Documents
1.09630
Supelco
2-Butanol
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
2-Butanol, sec-Butyl alcohol
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH(OH)CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
201-158-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
16.5 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
390 °C
Puissance
6480 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1.4-9.8 % (v/v)
Impuretés
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.1% Ethylmethylketone (GC)
≤0.1% tert-butanol (GC)
≤0.2% 2-Propanol (GC)
≤0.2% Dibutyl ether (GC)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
99-102 °C/1013 hPa
Pf
-115 °C
Température de transition
flash point 24 °C
Solubilité
125 g/L
Densité
0.81 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Remarque sur l'analyse
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
tert-butanol (GC): ≤ 0.1 %
Dibutyl ether (GC): ≤ 0.2 %
Ethylmethylketone (GC): ≤ 0.1 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.2 %
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.2 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 5
1 of 5