1.09161
Ferroin solution
redox indicator solution, for waste water analysis
Synonyme(s) :
Ferroin Redox indicator solution
About This Item
Produits recommandés
product name
Ferroin indicator solution, for waste water analysis
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
4-7 (20 °C in H2O)
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
pH-value (20 °C): 3.5 - 4.5
Application test: conforms
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Application Note details preparation of peracetic acid standard solution for analytical quality assurance (AQA) in testing laboratories.