Principaux documents
1.09032
Supelco
IC multi-element standard V
F⁻ = 10 mg/l, Br⁻ = 10 mg/l, NO₃⁻ = 50 mg/l, PO₄³⁻ = 50 mg/l, Cl ⁻ = 100 mg/l, SO₄²⁻ = 200 mg/l in H₂O Certipur®
Synonyme(s) :
Ion chromatography multi-element reference standard V
100 ML
259,00 €
259,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 ML
259,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
259,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Technique(s)
ion chromatography: suitable
pH
5.6 (20 °C in H2O)
Densité
1.00 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
environmental
food and beverages
Format
multi-component solution
Température de stockage
15-25°C
Liaison
Visit the IC Portal to learn more
Informations légales
CERTIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable