Principaux documents
1.08689
Millipore
D(+)-Xylose
for biochemistry
Synonyme(s) :
D(+)-Xylose
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H10O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
Numéro de classement CE :
200-400-7
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
pH
6.0-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
146-152 °C
Solubilité
550 g/L
Densité
1.53 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
450 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C5H10O5/c6-2-1-10-5(9)4(8)3(2)7/h2-9H,1H2
Clé InChI
SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 % water + 0,2ml ammonia): +18.5 - +20.0 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0,5 %(m)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable