Principaux documents
1.08320
Millipore
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid
pKa (20 °C)8.40, ≥99% (alkalimetric)
Synonyme(s) :
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid, TAPS
250 G
218,00 €
218,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
218,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161703
Numéro de classement CE :
249-954-1
Nomenclature NACRES :
NA.05
218,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥99% (alkalimetric)
pKa (20 °C)
8.40
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])CCC[N+H2]C(CO)(CO)CO
InChI
1S/C7H17NO6S/c9-4-7(5-10,6-11)8-2-1-3-15(12,13)14/h8-11H,1-6H2,(H,12,13,14)
Clé InChI
YNLCVAQJIKOXER-UHFFFAOYSA-N
Description générale
buffer substance TAPS
Application
N-[Tris(hydroxymethyl)methyl]-3-aminopropanesulfonic acid buffer substance TAPS. CAS 29915-38-6, molar mass 243.27 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric)≥ 99 %Identity (IR-spectrum)passes testUV-Absorption (250 nm, 20 g/l, 1 cm, water)≤ 0.05Chloride (Cl)≤ 0.005 %Sulphate (SO₄)≤ 0.005 %Heavy metals (as Pb)≤ 0.0005 %Na (Sodium)≤ 0.005 %Loss on Drying (105°C)≤ 0.2 %Biological buffer, pKa at 20 °C8.40
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 110 °C - closed cup