1.08046
Phosphate Test Refill pack
for use with MCOLORTEST®
Synonyme(s) :
Phosphate Visual Test Kit Refills
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
refill
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
phosphate
Compatibilité
for use with MCOLORTEST®
Méthode de détection
colorimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method
In sulfuric solution orthophosphate ions (PO03-) react with molybdate ions to form molybdophosphoric acid. This is reduced to phosphomolybdenum blue (PMB). The phosphate concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color zones of a color-matching vessel.
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable