1.08039
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
Synonyme(s) :
Total Hardness Visual Test Kit
126,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
About This Item
126,00 €
Date d'expédition estimée le07 avril 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Total Hardness Test, titrimetric, for use with MQUANT®
Analyte(s) spécifique(s)
calcium, magnesium
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with MQUANT®
Méthode de détection
titrimetric
Température de stockage
15-25°C
Description générale
- Groundwater, surface water, and seawater
- Waters from aquaculture
- Drinking water and mineral water
- Swimming-pool water
- Boiler water
Method
Calcium and magnesium ions react with an indicator to form a red complex compound. The indicator is released from this compound by titration with a solution of ethylenedinitrilotetraacetic acid disodium salt dihydrate (Titriplex® III). At the titration end-point the color changes to green. The total hardness is determined from the consumption of titration solution.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2