Principaux documents
1.07857
Supelco
Strontium chloride hexahydrate
for atomic absorption spectroscopy (max. 0.0005% Ca)
Synonyme(s) :
Strontium chloride hexahydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl2Sr · 6H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.62
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-971-6
Niveau de qualité
Description
for inorganic trace analysis
Forme
solid
pH
5-7 (25 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
61 °C
Solubilité
2058 g/L
Densité
1.95 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1050 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Clé InChI
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Ba (Barium): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.0005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.0002 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0002 %
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1