Principaux documents
1.07570
Supelco
Extran® AP 41
greener alternative
About This Item
Code UNSPSC :
41103206
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
enzyme activity
0.060-0.090 IU/g
Niveau de qualité
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
11.4 (20 °C, 3 g/L in H2O)
Masse volumique apparente
750 kg/m3
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
no temp limit
Description générale
This product is identical to EX0992 with the same quality and specification. Some pack sizes have changed to provide a globally harmonized offering.
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product is environmentally friendly having bio-degradable active ingredients. Click here for more information.
Remarque sur l'analyse
pH-value (1 %; water): 11 - 12
Foaming volume (5 %; water): ≤ 1 ml
Bulk density: 65 - 80 g/100 ml
Enzymeactivity: 0.060 - 0.090 Anson U/g
Informations légales
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable