Principaux documents
1.07555
Supelco
Extran® MA 01
greener alternative
liquid, alkaline, concentrate
Synonyme(s) :
Agent nettoyant TM=["EXTRAN"] MA 01 ; détergent TM=["EXTRAN"] MA 01
1 L
49,10 €
2.5 L
70,10 €
5 L
119,00 €
10 L
210,00 €
25 L
421,00 €
49,10 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 L
49,10 €
2.5 L
70,10 €
5 L
119,00 €
10 L
210,00 €
25 L
421,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41103206
Nomenclature NACRES :
NA.21
49,10 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Pression de vapeur
<23.4 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
12.94 (20 °C in H2O, undiluted)
pb
>100 °C/1013 hPa
Densité
1.07 g/cm3 at 20 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Nous nous engageons à vous proposer des produits plus respectueux de l'environnement et conformes à au moins l'un des douze principes de la chimie verte. Ce produit est respectueux de l'environnement grâce à ses substances actives biodégradables. Cliquez ici pour de plus amples informations.
Liaison
Remplace : EX0993 ; EX0993-4
Remarque sur l'analyse
pH (5 %, eau) : 11,0 - 12,0
Densité (d 20 °C/ 4 °C) : 1,065 - 1,075
Volume de mousse (5 %, eau) : ≥ 70 ml
Informations légales
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf