Principaux documents
1.07381
Supelco
Lead(II) carbonate
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Lead(II) carbonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
CO3Pb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
209-943-4
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.0% (complexometric)
Qualité:
ACS reagent
Forme:
solid
Le produit 1.07381 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (complexometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.02% Substances insoluble in dilute acetic acid
pH
5.8 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Pf
315 °C (decomposition)
Densité
6.6 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1300 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate and nitrite (as NO3-): ≤0.005%
Traces de cations
Ca: ≤0.01%
Cd: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
N: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.003%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Pb+2].[O-]C(=O)[O-]
InChI
1S/CH2O3.Pb/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
MFEVGQHCNVXMER-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute acetic acid: ≤ 0.02 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Nitrite and Nitrate (as NO₃): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.02 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Zn (Zinc): ≤ 0.003 %
corresponds to ACS
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)