Documents
1.07360
Millipore
Pimaricin
for biochemistry
Synonyme(s) :
Pimaricin, Natamycin
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
665.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352203
Numéro de classement CE :
231-683-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Puissance
2730 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
>250 °C (decomposition)
Solubilité
0.1 g/L
Masse volumique apparente
200 kg/m3
Température de stockage
2-8°C
Description générale
for biochemistry
Application
Pimaricin for biochemistry. CAS 7681-93-8, molar mass 665.73 g/mol.
Remarque sur l'analyse
Purity (HPLC)≥ 80.0 % (a/a)Identity (IR-spectrum)conformsSpec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.0008 %; 1 cm; N,N-Dimethylformamide; calc.on anhydrous substance)1000 - 1100Water (according to Karl Fischer)≤ 5.0 %
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3