Principaux documents
1.07341
Supelco
Hexachloroplatinic(IV) acid solution
10%, (3.8% Pt) GR for analysis
Synonyme(s) :
HCl6Pt Solution
5 ML
236,00 €
25 ML
936,00 €
236,00 €
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 ML
236,00 €
25 ML
936,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
236,00 €
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Hexachloroplatinic(IV) acid solution about 10%, (3.8% Pt) GR for analysis
Niveau de qualité
Essai
≥10.0% (gravimetric)
Forme
liquid
Concentration
≥5-10% (Hexachloroplatinic(IV) acid)
pH
0.6 (20 °C in H2O)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.06 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
general analytical
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[H+].[Cl-][Pt+4]([Cl-])([Cl-])([Cl-])([Cl-])[Cl-]
InChI
InChI=1S/6ClH.Pt/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Clé InChI
GBFHNZZOZWQQPA-UHFFFAOYSA-J
Application
  • Aggregated structure analysis of polymer-protected platinum/ruthenium colloidal dispersions using EXAFS, HRTEM, and electron diffraction measurements: This research highlights the application of Hexachloroplatinic(IV) acid solution in the synthesis of advanced platinum/ruthenium catalysts. The study utilizes a 10% solution to prepare polymer-protected colloidal dispersions, instrumental in catalyzing reactions under environmentally benign conditions. The catalysts produced demonstrate improved activity and selectivity, key attributes for applications ranging from pharmaceutical synthesis to material science innovation (Harada M, Toshima N, Yoshida K, Isoda S, 2005).
Remarque sur l'analyse
Assay (gravimetrically): ≥ 10.0 %
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable