Documents
1.06732
Sigma-Aldrich
Neocarmine W "Fesago" color reagent
for the detection of textile fibres
Synonyme(s) :
Reagents for detection of textile fibres, Fesago
About This Item
Code UNSPSC :
41116130
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
1.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.01 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
for the detection of textile fibers
Remarque sur l'analyse
Suitability for coloration of textiles: passes test
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable