À utiliser pour déterminer la couleur de filtres membranes afin d'analyser les carburants pour turbines d'aviation selon la méthode de test D2276 de l'ASTM.
À utiliser avec le Nécessaire d'échantillonnage des fluides.
Applications : Méthode de test ASTM D2276
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13