Principaux documents
1.06637
Supelco
Sulfate de sodium
anhydrous, coarse granules for analysis EMSURE® ACS
500 G
57,30 €
1 KG
88,10 €
25 KG
969,00 €
57,30 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 G
57,30 €
1 KG
88,10 €
25 KG
969,00 €
About This Item
Formule linéaire :
Na2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-820-9
Nomenclature NACRES :
NA.21
57,30 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.01% Insoluble matter
Perte
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
884 °C (lit.)
Solubilité
200 g/L
Densité
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
Masse volumique apparente
1400‑1600 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
Traces de cations
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.002%
Mg: ≤0.001%
N: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Clé InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Application
  • Élimination du sulfate de sodium contenu du phosphate de fer : le sulfate de sodium intervient également dans les procédés d'élimination des impuretés contenues dans les composés chimiques. Une étude récente s'est concentrée sur le développement d'une méthode visant à éliminer le sulfate de sodium du phosphate de fer, un procédé essentiel pour la production de matériaux ultrapurs, essentiels à diverses applications industrielles. Cette recherche met en lumière l'importance du sulfate de sodium dans les procédés de raffinage chimique et l'amélioration de la qualité des produits industriels (Li et al., Advances in Analytical Chemistry, 2022).
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie) : ≥ 99,0 %
Identité : test réussi
Matière insoluble : ≤ 0,01 %
pH (5 %, eau) : 5,2 - 9,2
Chlorure (Cl) : ≤ 0,001 %
Phosphate (PO₄) : ≤ 0,001 %
Azote total (N) : ≤ 0,0005 %
Métaux lourds (exprimé en Pb) : ≤ 0,0005 %
As (arsenic) : ≤ 0,0001 %
Ca (calcium) : ≤ 0,01 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
K (potassium) : ≤ 0,002 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,001 %
Perte au feu (800 °C) : ≤ 0,5 %
Granulométrie (250-2000 µm) : ≥ 85 %
Correspond à ACS
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Protocoles
High resolution separations of low molecular weight heparin-daletparin and enoxaparin can be achived using Zenix SEC-100 columns.