Documents
1.06596
Supelco
Sodium periodate
extra pure
Synonyme(s) :
Sodium (meta)periodate
About This Item
Formule linéaire :
NaIO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.89
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
pH
5.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
300 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
Clé InChI
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
Organes cibles
thymus gland
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable