Principaux documents
1.06595
Supelco
Rhodizonic acid disodium salt
indicator for sulfate titration
Synonyme(s) :
Rhodizonic acid disodium salt, 1,2-Dihydroxy-3,4,5,6-tetraoxo-1-cyclohexene disodium salt, Sodium rhodizonate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6Na2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
208-340-3
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Forme
solid
Pf
>300 °C
Masse volumique apparente
620 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6O6.2Na/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9;;/q-2;2*+1
Clé InChI
WNLGVLVRNGQRFD-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (perchloric acid titration): ≥ 98.5 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax.(Hydrochloric acid 0.1 mol/l): 317 - 320 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; hydrochloric acid 0.1 mol/l): ≥ 540
Suitability as indicator (for sulfate titration): passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable