Principaux documents
1.06535
Supelco
Nitrate de sodium
cryst. EMPLURA®
Synonyme(s) :
Nitrate de sodium, Acide nitrique, sel sodique
1 KG
71,00 €
50 KG
2 310,00 €
71,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 KG
71,00 €
50 KG
2 310,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
NNaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-554-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
71,00 €
Date d'expédition estimée le31 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
99.0-100.5% dry basis (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
1267 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.2% Total chlorine
Perte
≤2% loss on drying, 105°C
pH
5.5-8.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
308 °C
Solubilité
874 g/L
Densité
2.26 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1200 kg/m3
Traces d'anions
nitrite (NO2-): ≤0.002%
Traces de cations
As: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
K: ≤0.01%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.001%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1
Clé InChI
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Nitric oxide pros and cons: The role of L-arginine, a nitric oxide precursor, and idebenone, a coenzyme-Q analogue in ameliorating cerebral hypoxia in rat : cette étude examine le double rôle de l'oxyde nitrique et des nitrates de sodium dans l'amélioration de l'hypoxie cérébrale, tout en offrant des perspectives sur leurs applications neurologiques (Abdel Baky N.A. et al., 2010).
  • Use of experimental design methodology for the development of new magnetic siRNA nanovectors (MSN) : Cette étude détaille également l'application innovante du nitrate de sodium dans le développement de nanovecteurs magnétiques de petits ARN interférents (pARNi), en mettant en lumière son rôle dans l'amélioration des systèmes d'administration (David S. et al., 2013).
Remarque sur l'analyse
Dosage (acidimétrie, après séchage) : 99,0 - 100,5 %
Identité : test réussi
pH (5 %, eau) : 5,5 - 8,3
Chlores totaux : ≤ 0,2 %
Nitrite (NO₂) : ≤ 0,002 %
As (arsenic) : ≤ 0,0003 %
Fe (fer) : ≤ 0,001 %
Hg (mercure) : ≤ 0,0001 %
K (potassium) : ≤ 0.01 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0002 %
Zn (zinc) : ≤ 0,001 %
Perte au séchage (105 °C) : ≤ 2,0 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame over circleExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash