Principaux documents
1.05746
Supelco
TLC plates, Silica gel 60 RP-2
pkg of 25 plates, plate L × W 20 cm × 20 cm, glass support
Synonyme(s) :
Silica Gel 60 RP-2 TLC Plates
25 UNITS
456,00 €
456,00 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 UNITS
456,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NB.21
456,00 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass support
silica gel 60 matrix
Niveau de qualité
Caractéristiques
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Conditionnement
pkg of 25 plates
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Épaisseur de la couche
250 μm
Plaque/Plateau, L × l
20 cm × 20 cm
Taille des particules
9.5-11.5 μm
Dimension de pores
60 Å medium pore diameter
Température de stockage
2-30°C
Description générale
25 Glass plates 20 x 20 cm
Liaison
Replaces: 5746-7; 5746
Remarque sur l'analyse
Specific surface area (according to BET; 5-Pt. measurement): 480 - 540 m²/g
Pore volume (N₂-isotherm): 0.74 - 0.84 ml/g
d 50 (laser diffraction, size distribution): 9.5µm - 11.5 µm Layer thickness: 190 - 250 µm
Deviation of layer thickness per plate: ≤ 40 µm
Chromatographic testing:
Cholesterin test
hRf-values (cholesterin, cholesterin test): 80 - 90
Typical value determined on activated plate (120°C, 15 min.)
Eluent: aceton/ water (95/5 v/v)