Principaux documents
1.05391
Millipore
Extrait de malt
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Extrait de malt, Poudre d'extrait de malt
500 G
138,00 €
25 KG
4 100,00 €
138,00 €
Date d'expédition estimée le14 février 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
500 G
138,00 €
25 KG
4 100,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
232-310-9
Nomenclature NACRES :
NA.74
138,00 €
Date d'expédition estimée le14 février 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Source biologique
plant
Niveau de qualité
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 500 g
Conditions de stockage
protect from light (Store dry and tightly closed)
Couleur
brownish-yellow Powder
pH
4.8 (25 °C, 17 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
17 g/L
Masse volumique apparente
590 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Description générale
L'extrait de malt est la partie soluble dans l'eau de l'orge maltée. Il est riche en sucres réduits et contient moins de constituants azotés. Les glucides comprennent principalement le maltose (disaccharide), des fractions d'hexoses telles que le glucose et le fructose, le saccharose (disaccharide) et d'autres types de glucides. Les composants azotés comprennent les peptides, les acides aminés, les purines et les vitamines. L'extrait de malt favorise la sporulation de moisissures telles qu'Aspergillus et Penicillium.
Application
L'extrait de malt est utilisé comme substrat nutritif dans les milieux utilisés en mycologie pour la propagation de levures, de moisissures et de souches d'essai dans les dosages vitaminiques.
Remarque sur l'analyse
Apparence (couleur) : brun-jaune
Apparence (description) : poudre fine
Identité : test réussi
pH (2 % ; eau) : 4,5 - 6,0
Cendres sulfatées (800 °C) : ≤ 3,0 %
Perte au séchage (105 °C) : ≤ 6,0 %
Utilisable en microbiologie : test réussi
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable