104551
ACC2 Inhibitor, CD-017-0191
The ACC2 Inhibitor, CD-017-0191 controls the biological activity of ACC2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
Synonyme(s) :
ACC2 Inhibitor, CD-017-0191, 2-((2-(4-isopropoxyphenyl)-5-methyloxazol-4-yl)methylthio)oxazolo[4,5-b]pyridine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable