Merck
Toutes les photos(7)
Principaux documents
1.04374
Supelco
Hexane
≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC), ≥96.0% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., EMSURE®
Synonyme(s) :
Hexane, n-Hexane
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)4CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
86.18
Beilstein:
1730733
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
203-777-6
Nomenclature NACRES :
NB.21
Qualité:
ACS reagent
Essai:
≥96.0% (GC)
≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
pb:
69 °C (lit.)
Pression de vapeur:
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Nom du produit
n-Hexane, for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. Ph. Eur.
Densité de vapeur
~3 (vs air)
Pression de vapeur
256 mmHg ( 37.7 °C)
5.2 psi ( 37.7 °C)
~132 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥96.0% (GC)
≥98.50% (hexane isomers + methylcyclopentane, GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
453 °F
Puissance
25000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
7.7 %
Impuretés
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
≤0.01% Aromatics (as benzene)
≤0.01% Water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
260-420 nm, ≥97%
Indice de réfraction
n20/D 1.375 (lit.)
Viscosité cinématique
0.50 cSt(20 °C)
pb
69 °C (lit.)
Pf
−95 °C (lit.)
Température de transition
flash point -22 °C
Densité
0.659 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Chaîne SMILES 
CCCCCC
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants de qualité EMSURE conviennent à un large éventail d′applications de laboratoire classiques et sont fréquemment utilisés dans des applications de laboratoire réglementées et hautement exigeantes. EMSURE remplissent les spécifications de produits les plus complètes et les meilleures au monde. Nous déclarons que notre gamme EMSURE est conforme aux exigences de l′ACS, à celles du chapitre Réactifs dans la Pharmacopée européenne (Réact. Ph. Eur.) et également aux normes ISO.
Application
  • Oil produced from Ghana Shea Nut crop for prospective industrial applications.: This study explores the industrial applications of oil derived from Ghana′s Shea Nut crop, using n-hexane as a solvent for oil extraction. It discusses the properties of the oil, potential uses, and the role of n-hexane in obtaining high purity extracts (Alale et al., 2024).
  • Bio-guided isolation of a new sesquiterpene from Artemisia cina with anthelmintic activity against Haemonchus contortus L3 infective larvae.: This research highlights the use of n-hexane in the extraction and isolation of bioactive compounds, specifically a new sesquiterpene with potential anthelmintic properties, demonstrating n-hexane′s effectiveness in phytochemical extraction (Arango-De la Pava et al., 2024).
  • Rapid purification and scale-up of tilianin using counter-current chromatography with rectangular horizontal tubing.: Discusses the use of n-hexane in counter-current chromatography for the rapid purification and scale-up of tilianin, a bioactive compound, showcasing the solvent′s role in enhancing the efficiency of chromatographic processes (Zhang et al., 2024).
  • Phytochemicals, Antioxidant, and Antidiabetic Effects of Ranunculus hirtellus Aerial Parts and Roots: Methanol and Aqueous Extracts.: While primarily focusing on methanol and aqueous extracts, this study also discusses the comparative effectiveness of different solvents including n-hexane for extracting bioactive compounds from Ranunculus hirtellus, highlighting its potential in pharmacological studies (Ishtiaq et al., 2024).
Remarque sur l'analyse
Pureté (GC) : ≥ 96,0 %
Pureté Σ isomères d′hexane + méthylcyclopentane (GC) : ≥ 98,5 %
Identité (IR) : conforme
Couleur : ≤ 10 Hazen
Acide titrable soluble dans l′eau : ≤ 0,0003 méq/g
Indice de réfraction (n 20/D) : 1,375 - 1,376
Densité (d 20 °C/20 °C) : 0,659 - 0,663
Plage d′ébullition (min. 95 %) : 67 - 69 °C
Transmission (entre 260 nm et 420 nm) : ≥ 97 %
Thiophène : conforme
Composés aromatiques (exprimés en benzène) : ≤ 0,01 %
Composés soufrés (exprimé en S) : ≤ 0,005 %
Substances facilement carbonisables : conforme
Al (aluminium) : ≤ 0,00005 %
B (bore) : ≤ 0,000002 %
Ba (baryum) : ≤ 0,00001 %
Ca (calcium) : ≤ 0,00005 %
Cd (cadmium) : ≤ 0,000005 %
Co (cobalt) : ≤ 0,000002 %
Cr (chrome) : ≤ 0,000002 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,000002 %
Fe (fer) : ≤ 0,00001 %
Mg (magnésium) : ≤ 0,00001 %
Mn (manganèse) : ≤ 0,000002 %
Ni (nickel) : ≤ 0,000002 %
Pb (plomb) : ≤ 0,00001 %
Sn (étain) : ≤ 0,00001 %
Zn (zinc) : ≤ 0,00001 %
Résidu d′évaporation : ≤ 0,001 %
Eau : ≤ 0,01 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.