1.04211
Carminic acid (C.I. 75470)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥92%
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
1.6 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
136 °C (decomposition)
Solubilité
30 g/L
Masse volumique apparente
490 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21-/m1/s1
Clé InChI
DGQLVPJVXFOQEV-NGOCYOHBSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2