1.04172
Toluidine blue O (C.I.52040)
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid ()
Niveau de qualité
Composition
Dye, ≥85% spectrophotometric assay
pH
2.8 (25 °C in H2O)
Solubilité
30 g/L
Masse volumique apparente
410 kg/m3
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[s+]1c2c(nc3c1cc(cc3)N(C)C)cc(c(c2)N)C.[Cl-]
InChI
1S/C15H16N3S.ClH/c1-9-6-13-15(8-11(9)16)19-14-7-10(18(2)3)4-5-12(14)17-13;/h4-8H,16H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
Clé InChI
HNONEKILPDHFOL-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Identity
- chloride:
passes test
- UV/VIS-Spectrum: passes test
Absorption maximum λ max (water): 628 - 633 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; water): 1330 - 1570
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for microscopy: passes test
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable