1.03495
1,1,2,2-Tetrachloroethane-D2
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Synonyme(s) :
1,1,2,2-Tetrachloroethane-D2, Acetylene tetrachloride, 1,2-Dideutero-1,1,2,2-tetrachloroethane
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
6.6 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Technique(s)
NMR: suitable
Impuretés
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
Pf
-36 °C
Solubilité
3 g/L
Densité
1.595 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
ClC(Cl)(C(Cl)(Cl)[2H])[2H]
InChI
1S/C2H2Cl4/c3-1(4)2(5)6/h1-2H/i1D,2D
Clé InChI
QPFMBZIOSGYJDE-QDNHWIQGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Water (NMR, H₂O): ≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Produits recommandés
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)