Principaux documents
1.03059
Supelco
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine
GR for analysis (reagent for silver)
Synonyme(s) :
5-(4-Dimethylaminobenzylidene)-rhodanine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H12N2OS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
208-625-2
Nomenclature NACRES :
NA.05
Niveau de qualité
Pureté
≥98% (GC)
Forme
solid
Pf
275-280 °C (decomposes)
Masse volumique apparente
225 kg/m3
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2OS2/c1-14(2)9-5-3-8(4-6-9)7-10-11(15)13-12(16)17-10/h3-7H,1-2H3,(H,13,15,16)/b10-7-
Clé InChI
JJRVRELEASDUMY-YFHOEESVSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Substance insoluble in Aceton: passes test
Suitability for silver determination: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable