Principaux documents
1.02485
SAFC
Cellvento® CHO-210
≤1.0 IU/mL endotoxin, pH 3.9-4.5(without supplement)
Fabrication pharma
10 L
743,00 €
100 L
6 341,00 €
743,00 €
En stockDétails
Changer de vue
10 L
743,00 €
100 L
6 341,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
743,00 €
En stockDétails
Niveau de qualité
Description
shipped with cooling packs
Gamme de produits
Cellvento®
Forme
dry powder
Technique(s)
cell culture | mammalian: suitable (suspension)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Cellvento® CHO-210 medium has been specially developed for the growth of Chinese Hamster Ovary (CHO) cells and the expression of monoclonal antibodies and recombinant proteins in suspension culture for use in fed-batch manufacturing processes. The formulation is of non-animal origin, chemically defined and contains no hydrolysates or components of unknown composition. Cellvento® CHO-210 medium has been formulated without L-glutamine, hypoxanthine, thymidine, or thymidine, to keep flexibility in applications. It is available in dry powder from or as ready-to-use medium to fit to different experimental set-ups.
Application
Cellvento® CHO-210 medium has been designed to support optimal cell growth and performance of DHFR-negative CHO suspension cell types, primarily recombinant CHO-DG44 cell lines, but may be suitable for use with other CHO cell lines. It should be used as a production medium starting with the final N-1 expansion step in fed-batch applications, and then together with its companion feed product Cellvento® Feed-210 during the final production culture. This product is intended for research or further manufacturing but not for human or therapeutic use.
Quantité
Formulated to contain 23.13 grams of powder per liter of medium.
Informations légales
CELLVENTO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.