Documents
1.02027
Supelco
Cadmium sulfate hydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Cadmium sulfate hydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
Cd3O12S3 · 8H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
769.54
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-331-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
98.0-102.0% (CdSO4.8/3H2O basis, complexometric)
Forme
solid
Puissance
280 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.005% Insoluble matter
pH
3.0-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Point d'ébullition
>80 °C (decomposition)
Pf
41.5 °C
Densité
3.10 g/cm3 at 20 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.001%
Traces de cations
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
N: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.002%
Zn: ≤0.002%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/Cd.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Clé InChI
VRFRVKRTIMIRNG-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, CdSO₄.8/3 H₂O): 98.0 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water): 3.0 - 6.0
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.002 %
Zn (Zinc): ≤ 0.002 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B - STOT RE 1
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1