Principaux documents
1.01745
Supelco
Cadmium Test, photometric
photometric, 0.002-0.500 mg/L (Cd), Spectroquant®
55 TESTS
205,00 €
205,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
55 TESTS
205,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
205,00 €
Date d'expédition estimée le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Cadmium Test, photometric, 0.002-0.500 mg/L (Cd), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 55 tests
Analyte(s) spécifique(s)
cadmium
Plage de mesure
0.002-0.500 mg/L (Cd)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Cadion derivative)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Method: photometric 0.002 - 0.500 mg/l Cd Spectroquant®
This Spectroquant® Cadmium Reagent Test allows the accurate quantification of the cadmium content in aqueous samples.
Method applied: In alkaline solution cadmium ions react with a cadion derivative (cadion = trivial name for 1-(4-nitrophenyl)-3-(4-phenylazophenyl)triazene) to form a red complex which is determined photometrically.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1