1.01656
Endonucléase from Serratia marcescens
Synonyme(s) :
Endonuclease from Serratia marcescens
Produits recommandés
Source biologique
Serratia marcescens
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in E. coli
Stérilité
non-sterile
Essai
≥90% (SDS-PAGE)
Forme
buffered aqueous glycerol solution
Activité spécifique
≥250 units, pH 8.0, 37 °C
Concentration
≥250 units/μL
Impuretés
≤10 CFU in 100 000 U Colony count (Yeasts and moulds)
≤10 CFU in 100 000 U Colony count (aerobic bacteria)
not detectable Proteases
Couleur
clear
colorless
pH
8 (25 °C in H2O)
Application(s)
pharma/biopharma processes
Activité étrangère
foreign activity ≥1.0 x 10^6 units (calc. on protein)
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Articles
Benzonase®endonuclease efficiently removes nucleic acid contaminants from viral production, crucial for cell and gene therapies and vaccines.